Läs mer
4-Fluorbensylisocyanat, 98 %
Produktkod. 10301534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10301534 5 g Glasflaska 5g
10155900 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10301534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319300050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 132740-43-3 | C8H6FNO | 151,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132740-43-3
Molekylformel C8H6FNO
Molekylvikt (g/mol) 151.14
MDL-nummer MFCD00673062
InChI-nyckel HHSIWJYERNCLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl isocyanate, 1-fluoro-4-isocyanatomethyl benzene, 4-fluorobenzylisocyanate, 4-fluorophenyl methanisocyanate, 4-fluorobezylisocyanate, acmc-1c0to, intermediates-zcf02017, 4-fluoro benzyl isocyanate, 4-fluorophenyl methyl isocyanate
PubChem CID 2733376
IUPAC-namn 1-fluor-4-(isocyanatometyl)bensen
LEDER FC1=CC=C(CN=C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzyl isocyanate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.1860g/mL, 1.186
Kokpunkt 211,0 °C
Flampunkt 93 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CH2NCO
Brytningsindex 1,5040 till 1,5060
Kvantitet 5 g
Formel vikt 151.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.