Läs mer
4-Fluorbenzylmercaptan, 96 %
Produktkod. 11419382
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419382 5 g 5g
11409382 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419382 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10126.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 15894-04-9 | C7H7FS | 142,191 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15894-04-9
Molekylformel C7H7FS
Molekylvikt (g/mol) 142.191
MDL-nummer MFCD00040724
InChI-nyckel RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl mercaptan, 4-fluorophenyl methanethiol, 4-fluorobenzylmercaptan, 4-fluoro benzyl mercaptan, 4-fluorobenzenemethanethiol, p-fluorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methanethiol, 4-fluorobenzylthiol, 4-fluorobenzyl thiol
PubChem CID 85171
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)metantiol
LEDER C1=CC(=CC=C1CS)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzyl mercaptan
Densitet 1.157
Kokpunkt 72 °C till 74 °C (15 mmHg)
Flampunkt 76 °C (168 °F)
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2242520
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 142.2
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.