Läs mer
4-Fluorobenzyl mercaptan, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11617968 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11617968 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11617968 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443900010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzyl mercaptan
CAS 15894-04-9
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1570g/mL, 1.157
Kokpunkt 72°C to 74°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 76°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H7FS
Kvantitet 1 g
Synonym 4-fluorobenzyl mercaptan, 4-fluorophenyl methanethiol, 4-fluorobenzylmercaptan, 4-fluoro benzyl mercaptan, 4-fluorobenzenemethanethiol, p-fluorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methanethiol, 4-fluorobenzylthiol, 4-fluorobenzyl thiol
InChI-nyckel RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CS)F
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)metantiol
Molekylvikt (g/mol) 142.2
PubChem CID 85171
Formel vikt 142.2
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorobenzyl mercaptan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.