Läs mer
4-Fluorobenzylamine, 98+%
Produktkod. 11422867
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422867 50 g 50g
11412867 10 g 10g
11432867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15486.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 140-75-0 | C7H8FN | 125.146 g/mol
4-fluorbensylamin används som ett kaliumkanalblockerande medel. Det används vid syntes av nya tris-järn(III)-kelater av 3-hydroxi-4-pyridinonligander. Den reagerar medα - ochγ -karboxylgrupper i folsyra för att ge 18F-märkt folat2. Det är en viktig byggsten för syntesen av 18F-märkta föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-fluorbensylamin används som ett kaliumkanalblockerande medel. Det används vid syntes av nya tris-järn(III)-kelater av 3-hydroxi-4-pyridinonligander. Den reagerar medα - ochγ -karboxylgrupper i folsyra för att ge 18F-märkt folat2. Det är en viktig byggsten för syntesen av 18F-märkta föreningar.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel, luft, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-75-0
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.146
MDL-nummer MFCD00008120
InChI-nyckel IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzylamine, 4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro, p-fluorobenzylamine, benzylamine, p-fluoro, p-fluorobenzyl amine, 4-fluoro-benzylamine, 1-4-fluorophenyl methanamine, 4-fluorobenzyl amine, chembl12392
PubChem CID 67326
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzylamine
Densitet 1.095
Kokpunkt 182°C to 183°C
Flampunkt 66°C (150°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 636501
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 125.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorobenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorobenzylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.