Läs mer
4-Fluorobenzylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzylamine |
| CAS | 140-75-0 |
| Molekylformel | C7 H8 F N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzenemethanamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenemethanamine (ACI), Benzylamine, p-fluoro- (7CI, 8CI), (4-Fluorophenyl)methanamine, 1-(4-Fluorophenyl)methanamine, 4-Fluorobenzylamine, [(4-Fluorophenyl)methyl]amine, NSC 158269, p-Fluorobenzylamine, Benzenemethanamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenemethanamine (ACI), Benzylamine, p-fluoro- (7CI, 8CI), (4-Fluorophenyl)methanamine, 1-(4-Fluorophenyl)methanamine, 4-Fluorobenzylamine, [(4-Fluorophenyl)methyl]amine, NSC 158269, p-Fluorobenzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2 |
| LEDER | NCc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-fluorophenyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.14 |
| Formel vikt | 125.0641 |