Läs mer
4-fluorbensylmagnesiumklorid, 0,25 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10133194 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10133194 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 10133194 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426790500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1643-73-8 | C7H6ClFMg | 168.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzylmagnesium chloride
Färg Brun eller Orange till Gul
Namnnotering 0.25M solution in THF
CAS 1643-73-8
CAS Min % 2.67
CAS Max % 6.24
Molekylformel C7H6ClFMg
Linjär formel FC6H4CH2MgCl
MDL-nummer MFCD01319898
Koncentration 0.15 to 0.35M (exact strength on the certificate of analysis)
Densitet 0.9480g/mL, 0.948
Synonym 4-fluorobenzylmagnesium chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl magnesium, 4-fluorobenzylmagnesiumchloride, 4-fluorobenzyl magnesium chloride, pqdgqupddguklp-uhfffaoysa-m, 4-fluoro benzylmagnesium chloride, 4-fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25 m in thf, 4-fluorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25m w/w in thf
InChI-nyckel PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
LEDER FC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
IUPAC-namn magnesium;1-fluoro-4-metanidylbensen;klorid
Molekylvikt (g/mol) 168.88
PubChem CID 2778244
Formel vikt 168.88
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 50 mL
Fysisk form Lösning
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.