Läs mer
4-Fluorobenzylzinc chloride, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Produktkod. 11995871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11995871 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Produktkod. 11995871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433640500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 312693-07-5 | C7H6ClFZn | 209.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzylzinc chloride
CAS 312693-07-5, 109-99-9
CAS Min % 9.77, 88.06
CAS Max % 11.94, 90.23
Färg Brown to Yellow
Densitet 0.9670g/mL, 0.967
Flampunkt −17°C
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C7H6ClFZn
Kvantitet 50 mL
Synonym zinc 2+ ion 4-fluorophenyl methanide chloride
InChI-nyckel HEXMIUITECMJJV-UHFFFAOYSA-M
LEDER [CH2-]C1=CC=C(C=C1)F.Cl[Zn+]
IUPAC-namn chlorozinc(1+);1-fluoro-4-methanidylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 209.96
PubChem CID 2778179
Formel vikt 209.96
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorobenzylzinc chloride,0.5M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.