Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Fluorobenzylzinc chloride, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Produktkod. 15405425
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405425 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15405425 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H58847.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzylzinc chloride
Namnnotering Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-07-5
Molekylformel C7H6ClFZn
MDL-nummer MFCD01319879
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Synonym zinc 2+ ion 4-fluorophenyl methanide chloride
InChI-nyckel HEXMIUITECMJJV-UHFFFAOYSA-M
LEDER [CH2-]C1=CC=C(C=C1)F.Cl[Zn+]
IUPAC-namn chlorozinc(1+);1-fluoro-4-methanidylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 209.953
PubChem CID 2778179
Formel vikt 209.96