Läs mer
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 96%
Produktkod. 15436007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436007 1 g 1g
15446007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33208.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5731-10-2 | C13H8FO2 | 215.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5731-10-2
Molekylformel C13H8FO2
Molekylvikt (g/mol) 215.20
MDL-nummer MFCD01631909
InChI-nyckel LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
PubChem CID 2782689
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Smältpunkt 243°C to 244°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 216.21
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.