Läs mer
4-Fluorobiphenyl, 97+%
Produktkod. p-7044570
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11307166
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07170.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 324-74-3 | C12H9F | 172.202 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 324-74-3
Molekylformel C12H9F
Molekylvikt (g/mol) 172.202
MDL-nummer MFCD00011650
InChI-nyckel RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
PubChem CID 9461
IUPAC-namn 1-fluor-4-fenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobiphenyl
Smältpunkt 72°C to 76°C
Kokpunkt 253°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2042410
Formel vikt 172.2
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.