missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-fluorobutanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-fluorobutanoic acid |
| CAS | 462-23-7 |
| Molekylformel | C4H7FO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7FO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)CCCF |
| IUPAC-namn | 4-fluorobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.1 |
| Formel vikt | 106.043 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?