Läs mer
4-Fluorocatechol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorocatechol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H |
| Formel vikt | 128.0274 |