Läs mer
4-Fluorocinnaminsyra, 98+%
Produktkod. 11422708
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422708 5 g 5g
11432708 25 g 25g
11442708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16707.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 459-32-5 | C9H7FO2 | 166,151 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-32-5
Molekylformel C9H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 166.151
MDL-nummer MFCD00004395
InChI-nyckel ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-fluorocinnamic acid, e-3-4-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, p-fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, e-p-fluorocinnamic acid, trans-4-fluorocinnamic acid, p-fluoro cinnamic acid, 3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-4-fluorophenyl-, 2e
PubChem CID 1530234
IUPAC-namn (E)-3-(4-fluorfenyl)prop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorocinnamic acid
Smältpunkt 208°C to 210°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2613441
Formel vikt 166.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.