Läs mer
4-Fluorocinnaminsyra, 99 %
Produktkod. 10656442 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10656442 25 g Glasflaska 25g
10646442 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10656442 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207110250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 459-32-5 | C9H7FO2 | 166,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-32-5
Molekylformel C9H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 166.15
MDL-nummer MFCD00004395
InChI-nyckel ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-fluorocinnamic acid, e-3-4-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, p-fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, e-p-fluorocinnamic acid, trans-4-fluorocinnamic acid, p-fluoro cinnamic acid, 3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-4-fluorophenyl-, 2e
PubChem CID 1530234
IUPAC-namn (E)-3-(4-fluorfenyl)prop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorocinnamic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 207,0 °C till 210,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CH=CHCO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, II, 395
Formel vikt 166.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorocinnamic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.