Learn More
4-Fluorodifenyleter, 99 %
Product Code. 11459327
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11459327 100 g 100g
11439327 5 g 5g
11449327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11459327 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21380.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Add to basket
CAS: 330-84-7 | C12H9FO | 188,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 330-84-7
Molekylformel C12H9FO
Molekylvikt (g/mol) 188.20
MDL-nummer MFCD00055239
InChI-nyckel AODSTUBSNYVSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorodiphenyl ether, 4-fluorophenyl phenyl ether, benzene, 1-fluoro-4-phenoxy, 4-fluoro-1-phenoxybenzene, 4-fluorodiphenylether, 4-fluorophenoxybenzene, pubchem1899, 4-fluoroduphenyl ether, 4-fluorophenylphenylether, #
PubChem CID 67614
IUPAC-namn 1-fluor-4-fenoxibensen
LEDER FC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Fluorodiphenyl ether
Brytningsindex 1.557
Kvantitet 100 g
Formel vikt 188.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.