Läs mer
4-fluorindol, 97 %
Produktkod. 15482428
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482428 250 mg 250mg
15462428 1 g 1g
15472428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56011.MD
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 387-43-9 | C8H6FN | 135,141 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 387-43-9
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.141
MDL-nummer MFCD00055992
InChI-nyckel ZWKIJOPJWWZLDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroindole, 1h-indole, 4-fluoro, 4-fluoro-indole, pubchem7297, acmc-1cnb8, ksc224m5j, bidd:gt0103
PubChem CID 2774502
IUPAC-namn 4-fluoro-lH-indol
LEDER C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoroindole
Smältpunkt 30 °C till 32 °C
Kokpunkt 90 °C (0,4 mmHg)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 135.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.