Läs mer
4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione |
| CAS | 652-39-1 |
| Molekylformel | C8H3FO3 |
| MDL-nummer | MFCD00039696 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C1OC(C2=C1C=CC=C2F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.11 |
| Procent renhet | 97% |