Läs mer
4-Fluoromandelic acid, 98%
Produktkod. 11435393
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435393 25 g 25g
11415393 1 g 1g
11425393 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435393 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13391.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 395-33-5 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 395-33-5
Molekylformel C8H7FO3
Molekylvikt (g/mol) 170.14
MDL-nummer MFCD00044402,MFCD20638902
InChI-nyckel RWCMOQXHIDWDDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-fluoromandelic acid, 2-4-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-fluoro mandelic acid, 4-fluorophenyl hydroxy acetic acid, p-fluoromandelic acid, 4-fluoro mandelic acid, 4-fluoromandelicacid, 4-fluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, 4-fluoro-dl-mandelic acid, 4-fluoro hydroxy acetic acid
PubChem CID 98068
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)-2-hydroxiättiksyra
LEDER OC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Fluoromandelic acid
Smältpunkt 133°C to 138°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2211001
Formel vikt 170.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.