Läs mer
4-Fluoronaftalen-1-karbonitril, 97 %
Produktkod. 11421010
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421010 1 g 1g
11431010 5 g 5g
11441010 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25335.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13916-99-9 | C11H6FN | 171,174 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13916-99-9
Molekylformel C11H6FN
Molekylvikt (g/mol) 171.174
MDL-nummer MFCD00236656
InChI-nyckel XQSGYYNFKIQWAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736734
IUPAC-namn 4-fluornaftalen-1-karbonitril
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile
Smältpunkt 89°C to 91°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Synonym 1-cyano-4-fluoronaphthalene, 4-fluoro-1-naphthonitrile, 4-fluoro-1-naphthalenecarbonitrile, 1-naphthalenecarbonitrile,4-fluoro, 1-naphthalenecarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarbonitrile, 4-fluoro-1-phthonitrile, acmc-1buk6, 1-cyano-4-fluoronapthalene, 4-cyano-1-fluoronaphthalene
Formel vikt 171.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.