Läs mer
4-Fluoronitrobenzen, Mikromol™
Produktkod. 17910396
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17910396 50 mg
1 options
Produktkod. 17910396 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0935.100050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Fluoronitrobensen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoronitrobenzene
CAS 350-46-9
Analyt- eller komponentnamn 4-Fluoronitrobenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H4 F N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Fluoro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-nitrobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitro-1-fluorobenzene, 4-Nitrofluorobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride, NSC 10281, Para-fluoronitrobenzene, p-Fluoronitrobenzene, p-Nitrofluorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC-namn 1-fluoro-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 141.1
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 141,0226 g/mol