Läs mer
4-fluorfenetylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10694165 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10694165 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10694165 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398050050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 332-42-3 | C8H8BrF | 203.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenethyl bromide
CAS 332-42-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul eller vit till gul
Densitet 1.4498g/mL, 1.4498
Kokpunkt 100°C to 104°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8BrF
Linjär formel FC6H4(CH2)2Br
Brytningsindex 1.5310 to 1.5350 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD03844794
Kvantitet 5 g
Synonym 1-2-bromoethyl-4-fluorobenzene, 1-fluoro-4-2-bromoethyl benzene, 4-fluorophenethyl bromide, 2-4-fluorophenyl ethyl bromide, 1-bromo-2-4-fluorophenyl ethane, 2-4-fluorophenyl ethylbromide, 4-fluorophenylethyl bromide, 1-2-bromo-ethyl-4-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-fluoro, 1-2-bromoethyl-4-fluoro-benzene
InChI-nyckel FLRUNCJXOVYWDH-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=C(CCBr)C=C1
IUPAC-namn 1-(2-brometyl)-4-fluorbensen
Molekylvikt (g/mol) 203.05
PubChem CID 573153
Formel vikt 203.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorophenethyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.