Läs mer
4-Fluorophenethyl Bromide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorophenethyl Bromide-d4 |
| CAS | 1189661-61-7 |
| Molekylformel | C8H4D4BrF |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(2-Bromoethyl-d4)-4-fluoro-benzene, 1-(2-Bromoethyl-d4)-4-fluorobenzene, 1-Bromo-2-(4-fluorophenyl)ethane-d4, 4-(2-Bromoethyl-d4)-1-fluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrF/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])c1ccc(F)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.08 |