Läs mer
4-Fluorophenethyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorophenethyl Chloride |
| CAS | 332-43-4 |
| Molekylformel | C8H8FCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | p-Fluorophenethyl Chloride, 1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClF/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2 |
| LEDER | Fc1ccc(CCCl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloroethyl)-4-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.6 |
| Formel vikt | 158.0299 |