Läs mer
4-Fluorophenethylamine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorophenethylamine hydrochloride |
| CAS | 459-19-8 |
| Molekylformel | C8 H10 F N . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10FN.ClH/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-fluorophenyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.631 |
| Formel vikt | 175.056 |