Läs mer
4-Fluorofenetylamin, TRC
Produktkod. 30399472
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30399472 500 mg
1 options
Produktkod. 30399472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF593875500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenethylamine
CAS 1583-88-6
Molekylformel C8H10FN
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-Fluorobenzeneethanamine (ACI), Phenethylamine, p-fluoro- (8CI), (p-Fluorophenyl)ethylamine, 2-(4-Fluorophenyl)ethan-1-amine, 2-(4-Fluorophenyl)ethanamine, 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine, 2-(p-Fluorophenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)fluorobenzene, 4-Fluorophenethylamine, N-(4-Fluorophenethyl)amine, p-Fluorophenethylamine
InChI formel InChI=1S/C8H10FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
LEDER NCCc1ccc(F)cc1
Molekylvikt (g/mol) 139.17
Formel vikt 139.0797