Läs mer
4-Fluorophenethylealcohol, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10430731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10430731 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10430731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311980250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7589-27-7
Molekylformel C8H9FO
Molekylvikt (g/mol) 140.16
MDL-nummer MFCD00002898
InChI-nyckel MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl ethanol, 4-fluorophenethyl alcohol, 4-fluorophenylethanol, benzeneethanol, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethan-1-ol, 4-fluorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, p-fluoro, 4-fluorobenzeneethanol, 4fa
PubChem CID 82068
IUPAC-namn 2-(4-fluorophenyl)ethan-1-ol
LEDER OCCC1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenethyl alcohol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.1200g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H4CH2CH2OH
Brytningsindex 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 140.16
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid