Läs mer
4-Fluorfenol, TRC
Produktkod. 30406575
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30406575 25 g
1 options
Produktkod. 30406575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59532525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenol
CAS 371-41-5
Molekylformel C6 H5 F O
Kvantitet 25 g
Synonym Phenol, 4-fluoro-, Phenol, p-fluoro- (6CI,8CI), 4-Fluorophenol, 4-Hydroxyphenyl fluoride, NSC 10295, p-Fluorophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
LEDER Oc1ccc(F)cc1
IUPAC-namn 4-fluorfenol
Molekylvikt (g/mol) 112.1
Formel vikt 112.0324