Läs mer
(4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone, Mikromol™
Produktkod. 30051623
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051623 25 mg
1 options
Produktkod. 30051623 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0463.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
CAS 1097107-40-8
Analyt- eller komponentnamn (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H9 F N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone, Flubendazole Imp. C (EP), Flubendazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H9FN2O2/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(18)9-3-6-11-12(7-9)17-14(19)16-11/h1-7H,(H2,16,17,19)
LEDER Oc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn (4-fluorophenyl)-(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
Molekylvikt (g/mol) 256.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 256.0648 g/mol