Läs mer
4-Fluorophenyl-5’-oxobutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorophenyl-5'-oxobutyric Acid |
| CAS | 149437-76-3 |
| Molekylformel | C11 H11 F O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-(4-Fluorobenzoyl)-Butyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FO3/c12-9-6-4-8(5-7-9)10(13)2-1-3-11(14)15/h4-7H,1-3H2,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)CCCC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-(4-fluorophenyl)-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.2 |
| Formel vikt | 210.0692 |