Läs mer
4-Fluorophenyl Carbamic Acid Molindone Ester, TRC
Produktkod. 30407986
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30407986 250 mg
1 options
Produktkod. 30407986 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF632083250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenyl Carbamic Acid Molindone Ester
Analyt- eller komponentnamn 4-Fluorophenyl Carbamic Acid Molindone Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H27 F N2 O4
InChI formel InChI=1S/C23H27FN2O4/c1-3-19-15(2)26(23(28)30-18-7-5-17(24)6-8-18)20-9-4-16(22(27)21(19)20)14-25-10-12-29-13-11-25/h5-8,16H,3-4,9-14H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCc1c(C)n(C(=O)Oc2ccc(F)cc2)c3CCC(CN4CCOCC4)C(=O)c13
IUPAC-namn (4-fluorophenyl) 3-ethyl-2-methyl-5-(morpholin-4-ylmethyl)-4-oxo-6,7-dihydro-5H-indole-1-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 414.47
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 414.195