Läs mer
4-Fluorophenyl chloroformate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10414473 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10414473 1 g Glasflaska 1g
10093620 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10414473 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308320010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38377-38-7
Molekylformel C7H4ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 174.56
MDL-nummer MFCD00013257
InChI-nyckel MSBGPEACXKBQSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl chloroformate, 4-fluorophenyl carbonochloridate, acmc-1ad3b, 4-fluorophenyl chlorocarbonate, 4-fluoro phenyl chloroformate, chloroformic acid p-fluorophenyl ester, carbonochloridic acid 4-fluorophenyl ester
PubChem CID 2733256
IUPAC-namn (4-fluorophenyl) carbonochloridate
LEDER C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenyl chloroformate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.3290g/mL, 1.329
Flampunkt 76°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO2C6H4F
Brytningsindex 1.4923 to 1.4943
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.