Läs mer
4-Fluorophenyl chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorophenyl chloroformate |
| CAS | 38377-38-7 |
| Molekylformel | C7 H4 Cl F O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Carbonochloridic acid, 4-fluorophenyl ester, p-Fluorophenyl chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-7(10)11-6-3-1-5(9)2-4-6/h1-4H |
| LEDER | Fc1ccc(OC(=O)Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-fluorophenyl) carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.557 |
| Formel vikt | 173.988 |