Läs mer
(4-Fluorfenyl) hydrazinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride |
| CAS | 823-85-8 |
| Molekylformel | C6H8ClFN2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| LEDER | Cl.NNc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-fluorophenyl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.59 |
| Formel vikt | 162.036 |