Läs mer
(4-Fluorfenyl) hydrazinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30390073
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30390073 5 g
30389140 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30390073 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5942255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
CAS 823-85-8
Molekylformel C6H8ClFN2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
LEDER Cl.NNc1ccc(F)cc1
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)hydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 162.59
Formel vikt 162.036