Läs mer
(4-Fluorofenyl)metansulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| CAS | 103360-04-9 |
| Molekylformel | C7H6ClFO2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O |
| IUPAC-namn | (4-fluorofenyl)metansulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.64 |
| Formel vikt | 207.98 |