Läs mer
(4-Fluorofenyl)metansulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30407218
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30407218 100 mg
1 options
Produktkod. 30407218 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF621578100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 103360-04-9
Molekylformel C7H6ClFO2S
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
LEDER Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O
IUPAC-namn (4-fluorofenyl)metansulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 208.64
Formel vikt 207.98