Läs mer
4-Fluorophenyl Methyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorophenyl-methylsulfone |
| CAS | 455-15-2 |
| Molekylformel | C7 H7 F O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-fluoro-4-methylsulfonylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vikt | 174.0151 |