Läs mer
4-Fluorofenylsulfon, 99 %
Produktkod. 10654962 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10654962 25 g Glasflaska 25g
10656714 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10654962 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119620250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 383-29-9
Molekylformel C12H8F2O2S
Molekylvikt (g/mol) 254.25
MDL-nummer MFCD00000350
InChI-nyckel PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
IUPAC-namn 1-fluor-4-(4-fluorfenyl)sulfonylbensen
LEDER FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenyl sulfone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 97.0°C to 100.0°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (FC6H4)2SO2
Kvantitet 25 g
Formel vikt 254.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.