Läs mer
4-Fluorophenylacetic acid, 98%
Produktkod. 11453384
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453384 100 g 100g
11433384 5 g 5g
11443384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453384 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10646.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 405-50-5 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
4-fluorfenylättiksyra används som mellanprodukt vid framställning av fluorerade anestetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-Fluorofenylättiksyra används som mellanprodukt vid framställning av fluorerade
anestetika.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 405-50-5
Molekylformel C8H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 154.14
MDL-nummer MFCD00004343
InChI-nyckel MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 9837
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylacetic acid
Smältpunkt 81°C to 85°C
Kokpunkt 164°C (2 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 972145
Merck Index 14,4177
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 154.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.