Läs mer
4-Fluorophenylacetic acid, 98%
Produktkod. 10703861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10703861 10 g Glasflaska 10g
10060920 25 g Glasflaska 25g
10350404 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10703861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119570100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 405-50-5 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 405-50-5
Molekylformel C8H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 154.14
MDL-nummer MFCD00004343
InChI-nyckel MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 9837
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylacetic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 85.0°C to 86.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CH2CO2H
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 4209
Formel vikt 154.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Shiny Crystalline Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorophenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.