Läs mer
4-Fluorophenylacetone, 99%
Artikelnummer. 11342587
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11342587 1 g 1g
11352587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11342587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11720.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 459-03-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
4-Fluorofenylaceton är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Fluorofenylaceton är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel
, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-03-0
Molekylformel C9H9FO
Molekylvikt (g/mol) 152.17
MDL-nummer MFCD00000362
InChI-nyckel ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetone, 4-fluorophenyl acetone, 1-4-fluorophenyl propan-2-one, 1-4-fluorophenyl acetone, 1-4-fluorophenyl-2-propanone, 2-propanone, 1-4-fluorophenyl, p-fluorophenyl acetone, 1-acetonyl-4-fluorobenzene, 1-4-fluoro-phenyl-propan-2-one
PubChem CID 521187
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylacetone
Densitet 1.11
Kokpunkt 106°C to 107°C (18 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Brytningsindex 1.4958
Kvantitet 1 g
Beilstein 1936697
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 152.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.