Läs mer
4-Fluorophenylacetone, 99%
Produktkod. 11352587
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352587 5 g 5g
11342587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11720.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 459-03-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
4-Fluorofenylaceton är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Fluorofenylaceton är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel
, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-03-0
Molekylformel C9H9FO
Molekylvikt (g/mol) 152.17
MDL-nummer MFCD00000362
InChI-nyckel ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetone, 4-fluorophenyl acetone, 1-4-fluorophenyl propan-2-one, 1-4-fluorophenyl acetone, 1-4-fluorophenyl-2-propanone, 2-propanone, 1-4-fluorophenyl, p-fluorophenyl acetone, 1-acetonyl-4-fluorobenzene, 1-4-fluoro-phenyl-propan-2-one
PubChem CID 521187
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylacetone
Densitet 1.11
Kokpunkt 106°C to 107°C (18 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Brytningsindex 1.4958
Kvantitet 5 g
Beilstein 1936697
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 152.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.