Läs mer
4-Fluorophenylacetonitrile, 98+%
Produktkod. 11442457
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442457 100 g 100g
11422457 5 g 5g
11432457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14290.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 459-22-3 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-22-3
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.141
MDL-nummer MFCD00001917
InChI-nyckel JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetonitrile, 4-fluorobenzyl cyanide, p-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-fluoro, 4-fluorobenzylcyanide, 4-fluorobenzeneacetonitrile, p-fluorophenylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl acetonitrile, 4-fluorobenzylnitrile, acetonitrile, p-fluorophenyl
PubChem CID 68016
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)acetonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1CC#N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylacetonitrile
Densitet 1.13
Kokpunkt 238°C
Flampunkt 108°C (226°F)
Brytningsindex 1.5002
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1907764
Formel vikt 135.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.