Läs mer
4-fluorfenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453437 5 g 5g
11386749 1 g 1g
11396749 25 g 25g
3 options
Produktkod. 15453437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26269.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 766-98-3 | C8H5F | 120.126 g/mol
Mellanprodukter av flytande kristaller. Som farmaceutiska mellanprodukter. Som organisk syntes mellanprodukter. För vakuumdeponering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Mellanprodukter av flytande kristaller. Som farmaceutiska mellanprodukter. Som organisk syntes mellanprodukter. För vakuumdeponering.
Löslighet
Löslig i kloroform, dietyleter, aceton, diklormetan, hexan och etanol. Mycket löslig i toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, tungmetallpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-98-3
Molekylformel C8H5F
Molekylvikt (g/mol) 120.126
MDL-nummer MFCD00168823
InChI-nyckel QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-fluoro, 1-ethynyl-4-fluoro-benzene, 4'-fluorophenyl acetylene, p-fluorophenyl acetylene, 4'-fluorophenylacetylene, pubchem16719, 4-fluorophenyl acetylene, 4-fluoro phenylacetylene
PubChem CID 522627
IUPAC-namn 1-etynyl-4-fluorbensen
LEDER C#CC1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylacetylene
Smältpunkt 27°C to 28°C
Densitet 1.048
Kokpunkt 55°C to 56°C (40 mmHg)
Flampunkt 29°C (85°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1099285
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,diethyl ether,acetone,dichloromethane,hexane and ethanol. Highly soluble in toluene. Insoluble in water.
Formel vikt 120.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.