Läs mer
4-Fluorofenylglyoxalhydrat, 98 %, torr viktbas
Produktkod. 11369136
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369136 5 g 5g
11359136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20272.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3638.83 SEK
    3267.65 SEK / 5g
    Save 371.18 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 403-32-7 | C8H5FO2 | 152,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-32-7
Molekylformel C8H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 152.12
MDL-nummer MFCD01733156
InChI-nyckel IPWSCROFORAGJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde, 4-fluorophenylglyoxal, benzeneacetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxo, 4-fluoro-phenyl-oxo-acetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxobenzeneacetaldehyde, 4-fluorophenyl oxo acetaldehyde, p-fluorophenylglyoxal, p-fluorophenyl glyoxal, 4-fluorophenyl glyoxal, 1-4-fluorophenyl glyoxal
PubChem CID 101249
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)-2-oxoacetaldehyd
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Smältpunkt 84 °C till 88 °C
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2354778
Formel vikt 152.13 (Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.