Läs mer
4-Fluorofenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11497507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497507 5 g 5g
11407517 25 g 25g
11417517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15624.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 823-85-8 | C6H8ClFN2 | 162,59 g/mol
4-Fluorofenylhydrazinhydroklorid används som en kemisk mellanprodukt i läkemedel, särskilt av tryptaminläkemedel som används vid behandling av migrän och klusterhuvudvärk. Det används för att framställa jordbrukskemikalier och andra kemikalier. Det används för att detektera sockerarter och aldehyder i analytisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-fluorfenylhydrazinhydroklorid används som en kemisk mellanprodukt i läkemedel, särskilt av tryptaminläkemedel som används vid behandling av migrän och klusterhuvudvärk. Det används för att framställa jordbrukskemikalier och andra kemikalier. Det används för att detektera sockerarter och aldehyder i analytisk kemi.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 823-85-8
Molekylformel C6H8ClFN2
Molekylvikt (g/mol) 162.59
MDL-nummer MFCD00012942
InChI-nyckel FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenylhydrazine hcl, 1-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hcl, p-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorphenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine monohydrochloride, p-fluorophenylhydrazine hcl, hydrazine, 4-fluorophenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 69981
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼265 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3627721
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 162.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.