Läs mer
4-fluorfenylmagnesiumbromid, 2M lösning i dietyleter, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10597303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal Glasflaska i plåtburk
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10597303 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10402242 100 mL AcroSeal Glasflaska i plåtburk 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10597303 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 377378000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
CAS: 352-13-6 | Molekylformel: C6H4BrFMg | Molekylvikt: 199,31 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352-13-6 , 60-29-7
Molekylformel C6H4BrFMg
Molekylvikt (g/mol) 199.31
MDL-nummer MFCD00009667
InChI-nyckel QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734897
LEDER FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Färg Odesignat
Namnnotering 2M-lösning i dietyleter
CAS Min % 38.22, 57.96
CAS Max % 42.04, 61.78
Koncentration 2 till 2,2 M
Densitet 1.0430g/mL
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel F(C6H4)MgBr
Kvantitet 800 mL
Fysisk form Lösning
IUPAC-namn magnesium;fluorbensen;bromid
Formel vikt 199.3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.