Läs mer
4-Fluorofenylsulfonylacetonitril, 97 %
Produktkod. 11428757
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428757 1 g 1g
11438757 5 g 5g
11448757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19916.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
CAS: 32083-66-2 | C8H6FNO2S | 199,199 g/mol
4-fluorfenylsulfonylacetonitril används för att framställa 3-(4-fluor-bensensulfonyl)-tiofen-2-ylamin med [1,4]ditian-2,5-diol. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Fluorofenylsulfonylacetonitril används för att framställa 3-(4-fluoro-bensensulfonyl)-tiofen-2-ylamin med [1,4]ditian-2,5-diol. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32083-66-2
Molekylformel C8H6FNO2S
Molekylvikt (g/mol) 199.199
MDL-nummer MFCD00179339
InChI-nyckel WBXJZTLPEMITJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 4-fluorobenzenesulphonyl acetonitrile, 4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-fluorophenylsulfonylacetonitrile, 4-fluorobenzenesulfonylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonylacetonitrile, 4-fluorophenylsulfonyl acetonitrile
PubChem CID 565732
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)sulfonylacetonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile
Smältpunkt 89°C to 93°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 199.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.