Läs mer
(4-Fluorofenyltio) ättiksyra, 97 %
Produktkod. 11404207
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404207 1 g 1g
11414207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19658.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 332-51-4 | C8H7FO2S | 186,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 332-51-4
Molekylformel C8H7FO2S
Molekylvikt (g/mol) 186.2
MDL-nummer MFCD00219825
InChI-nyckel HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 736197
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)sulfanylättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Fluorophenylthio)acetic acid
Smältpunkt 76°C to 79°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.