Läs mer
4-Fluorophenylurea, 96%
Produktkod. 11354554
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354554 25 g 25g
11344554 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354554 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01314.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 659-30-3 | C7H7FN2O | 154.14 g/mol
4-Fluorophenylurea is widely used as a filter for drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Fluorophenylurea is widely used as a filter for drug.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 659-30-3
Molekylformel C7H7FN2O
Molekylvikt (g/mol) 154.14
MDL-nummer MFCD00014787
InChI-nyckel IQZBVVPYTDHTIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl urea, 1-4-fluorophenyl urea, urea, 1-p-fluorophenyl, 1-p-fluorophenyl urea, n-4-fluorophenyl urea, p-fluorophenylurea, amino-n-4-fluorophenyl amide, n'-4-fluorophenyl urea
PubChem CID 12612
IUPAC-namn (4-fluorophenyl)urea
LEDER NC(=O)NC1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorophenylurea
Smältpunkt 183°C to 185°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2090131
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 154.14
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.